CWA-1005
Anti-Mouse F4/80 (BM8.1) ColorWheel® Dye-Ready mAb
for use with ColorWheel® Dyes (Required, sold separately)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
BM8.1, monoclonal
Gamme de produits
ColorWheel®
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 102.13 kDa
Espèces réactives
mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG1κ
Séquence de l'épitope
Extracellular domain
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Compatibilité
for use with ColorWheel® Dyes (Required, sold separately)
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Adgre1(13733)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Flow Cytometry in Mouse bone marrow cells.
Flow Cytometry Analysis: Staining of one million mouse bone marrow cells was performed using 5 μL of a 1:1 mixture of Cat. No. CWA-1005, Anti-Mouse F4/80 (BM8.1) ColorWheel® Dye-Ready mAb and Cat. No. CW-PE ColorWheel® activated Phycoerythrin (PE) Dye or an equivalent amount of PE-conjugated Rat IgG2b isotype control.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Compatibilité
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable