Principaux documents
CLS7246
Corning® non-treated 1536 well microplates
black, high base, w/o lid, non-sterile
Synonyme(s) :
1536 multiwell plates, 1536 well microplates, 1536 well microtiter plates, 1536 well plates
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.15
Matériaux:
black
polystyrene plate
square wells
Taille:
1536 wells
Volume des puits:
12.5 μL
Volume de travail par puits:
1-8 μL
Matériaux
black
polystyrene plate
square wells
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
lid: no
Conditionnement
case of 50 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 7246
Taille
1536 wells
Volume des puits
12.5 μL
Volume de travail par puits
1-8 μL
Couleur
black
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.