CLS70368160
Pyrex® Milk Dilution bottle with screw cap
capacity 160 mL, wide mouth
Synonyme(s) :
Pyrex® glass bottles
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass bottle
clear bottle
square bottle
wide-mouth bottle
Caractéristiques
autoclavable
cap
soda lime glass
Conditionnement
pkg of 12 ea
case of 48 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 70368-160
Capacité
160 mL
Diam. × H
44 mm × 150 mm