CLS4985P500
Corning® narrow mouth Erlenmeyer flask, reusable
capacity 500 mL, polypropylene, with GL-52 PP screw cap
Synonyme(s) :
conical flasks, laboratory flasks
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
narrow-mouth
polypropylene
screw top cap
screw top cap
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
cap
graduated 10 mL (intervals)
Conditionnement
pack of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 4985P-500
Capacité
500 mL
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
CLS4985P500-6EA | 4061831700282 |