CLS356515
Corning® BioCoat™ Poly-L-Lysine Multiwell Plate
well size 6 wells, flat bottom clear wells, lid
Synonyme(s) :
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
flat bottom clear wells
Caractéristiques
lid
Conditionnement
pkg of 50 ea (10 packs of 50)
Fabricant/nom de marque
Corning 356515
Taille des puits
6 wells
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Catégories apparentées
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable