Key Documents
CLS356488
Corning® BioCoat Gelatin Cell Culture Flask
capacity 75 cm2, rectangular flask, canted neck, vented, Cap
Synonyme(s) :
cell culture flask, plastic cell culture flask, coated flask
About This Item
Code UNSPSC :
41122104
Matériaux
rectangular flask
Caractéristiques
vented Cap
canted neck
Conditionnement
pkg of 50 ea (10 packs of 50)
Fabricant/nom de marque
Corning 356488
Capacité
75 cm2
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Catégories apparentées
Application
Cell culture
Informations légales
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable