CLS353087
Corning® Falcon® Cell Scraper
blade L 3.0 cm, handle L 40 cm, sterile
Synonyme(s) :
lab equipment accessory
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
TPE
Stérilité
sterile
Fabricant/nom de marque
Corning 353087
Technique(s)
cryopreservation: suitable
L de la lame
3.0 cm
Longueur du manche
40 cm