Principaux documents
CLS21501L
Pyrex® single cavity chromatography reservoir
capacity 1 L, Corning 2150-1L
Synonyme(s) :
storage reservoir
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
Matériaux
Pyrex
colorless
Qualité
for chromatography
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 2150-1L
Capacité
1 L
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.