Key Documents
CLLS1049
Sigma-Aldrich
MCF10A CELLS TP53 (-/-)
human female maMilliporeary glands (Source Disease: Fibrocystic Disease)
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
eCl@ss :
32190102
Nomenclature NACRES :
NA.81
product name
MCF10A CELLS TP53 (-/-),
Source biologique
human female mammary glands (Source Disease: Fibrocystic Disease)
Numéro d'accès OMIM
Température de stockage
−196°C
Informations sur le gène
human ... TP53(7157)
Description générale
MCF10A CELLS TP53 (-/-) are pre-neoplastic mammary epithelial cells from a human adult female with a ZFN knock out modification.
Application
Cell freezing medium-DMSO 1X, Cat. No. C6164
Media renewal changes two to three times per week.
Rapidly thaw vial by gentle agitation in 37°C water bath (~2 minutes), keeping vial cap out of the water. Decontaminate with 70% ethanol, add 9 mL culture media and centrifuge 125 x g (5-7 minutes). Resuspend in complete culture media and incubate at 37°
The base medium for this cell line is Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium/Ham′s Nutrient Mixture F-12, Cat. No. 51448C. To make the complete growth medium, add the following components to the base medium: horse serum, Cat No. H1270, to a final concentration (v/v) of 5%; cholera toxin, Cat No. C8052, to a final concentration of 1 ng/mL; human insulin, Cat No. I9278, to a final concentration of 10 ug/mL; epidermal growth factor, Cat No. E9644, to a final concentration of 10 ng/mL; and hydrocortisone, Cat No. H6909, to a final concentration of 0.5 ug/mL.
Caractéristiques et avantages
These MCF10A cells are adherent with a doubling time of approx. 20 hours
Zinc finger nuclease (ZFN) knockout on chromosome 17p13.1
Qualité
Tested for Mycoplasma, sterility, post-freeze viability, short terminal repeat (STR) analysis for cell line identification, cytochrome oxidase I (COI) analysis for cell line species confirmation.
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d'importation et d'exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L'acheteur (c'est-à-dire l'utilisateur final) est tenu d'obtenir une autorisation d'importation auprès du Ministère français de la Recherche, mentionné à l'article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l'autorisation d'importation requise.
Composants de kit également disponibles séparément
Réf. du produit
Description
FDS
  • MCF10A CONTROL CELLS 1 vial
  • MCF10A CELLS TP53 (-/-) 1 vial
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
We have applied our revolutionary CompoZr Zinc Finger Nuclease technology to create an unparalleled range of genetically modified mammalian cell lines for use in areas, such as target validation, drug discovery and drug development.