SK-PN-DW
94092301, human nerve, Polygonal
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
SK-PN-DW, 94092301
Source biologique
human nerve
Mode de croissance
Semi-adherent
Caryotype
82XXY
Morphologie
Polygonal
Produits
Pro-cholecystokinin (Pro-cck)
Récepteurs
Vimentin, P53, anti-MIC2
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Profil d'ADN
CSF1PO: 12
D13S317: 9
D16S539: 12
D5S818: 13,14
D7S820: 8,14
THO1: 6
TPOX: 8,9
vWA: 16
Milieu de culture
Procédure de repiquage