88 BLCL human cell line
94031617, IHW Number: SLE
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human blood
Ethnicité
Caucasian
Sexe
female
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Description de la lignée cellulaire
Profil d'ADN
Profil sérologique
HLA C: 6 0
HLA B: 13 62
HLA DR: 4 7
HLA DQ: 2 3
Milieu de culture
Procédure de repiquage