BJ human cell line
94022524, IHW Number: 9254, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human blood
Conditionnement
tube of 5 μg 94022524-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94022524-1VL
Ethnicité
Not specified
Sexe
male
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
Description de la lignée cellulaire
Profil d'ADN
Cw: 1701 1203
B: 4201 3508
HLA DRB1: 15 11
HLA DQB1: 06 03
Profil sérologique
HLA B: 22 35
Bw4/bw6: 6
Milieu de culture
Procédure de repiquage