BHK 21 CL13(IZS)
93120815, hamster kidney, Fibroblast
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
BHK 21 CL13(IZS), 93120815
Source biologique
hamster kidney
Conditionnement
tube of 5 μg 93120815-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93120815-1VL
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
2n = 44
Morphologie
Fibroblast
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Milieu de culture
Procédure de repiquage