LUDLU-1
92012463, human lung, Epithelial
Synonyme(s) :
Human LUDLU-1, LUDLU-1 Cell Line, LUDLU-1 DNA
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
LUDLU-1, 92012463
Source biologique
human lung
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Not specified
Morphologie
Epithelial
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Milieu de culture
Procédure de repiquage