L23
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Porcine blood
Conditionnement
tube of 5 μg 91012318-DNA-5UG
pkg of vial of cells 91012318-1VL
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Modal no. 36.5
Morphologie
Not specified
Produits
Immunoglobulin M (IgM)
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Profil d'ADN
Milieu de culture
Procédure de repiquage