MSV.B
90031901, mouse embryo, Fibroblast
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
MSV.B, 90031901
Source biologique
mouse embryo
Conditionnement
tube of 5 μg 90031901-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90031901-1VL
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Not specified
Morphologie
Fibroblast
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Milieu de culture
Procédure de repiquage