Principaux documents
Hs 633T
89050201, human fibrosarcoma, Not specified
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
Source biologique:
human fibrosarcoma
Mode de croissance:
Adherent
Caryotype:
Not specified
Morphologie:
Not specified
Produits:
Not specified
Récepteurs:
Not specified
Maladie(s) pertinente(s):
cancer
Nom du produit
Hs 633T, 89050201
Source biologique
human fibrosarcoma
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Not specified
Morphologie
Not specified
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Human fibrosarcoma MBA/8387
Description de la lignée cellulaire
Human fibrosarcoma
Application
Tumourigenicity studies
Milieu de culture
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Procédure de repiquage
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:4 to 1:8 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Autres remarques
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.