PE117 human cell line
IHW Number: 9028, 88052028
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human blood
Ethnicité
Native American
Sexe
male
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
Description de la lignée cellulaire
Profil d'ADN
Cw: 304
B: 4001 4002
HLA DRA: 101
HLA DRB1: 404
HLA DRB4: 101
HLA DQA1: 3
HLA DQB1: 302
HLA DPA1: 1
HLA DPB1: 401
Profil sérologique
HLA A ief: 24.1
HLA C: 10
HLA B: 60 61
HLA B ief: 60 61
Bw4/bw6: 6
HLA Dw: 14
HLA DR: 4
HLA DR53: 53
HLA DQ: 8
HLA DP: 4
Milieu de culture
Procédure de repiquage