Principaux documents
COLO 679
87061210, human skin, Not specified
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
Nom du produit
COLO 679, 87061210
Source biologique
human skin
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Not specified
Morphologie
Not specified
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Human skin melanoma
Description de la lignée cellulaire
Derived from a melanoma of a 47 year old female.
Application
Tumourigenicity studies
Profil d'ADN
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11,12
D16S539: 12,13
D5S818: 11,12
D7S820: 9,10
THO1: 7,9
TPOX: 9,12
vWA: 15
Milieu de culture
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Procédure de repiquage
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3-1:6 ie. Seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C..
Autres remarques
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.