BGE human cell line
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 85121708, IHW Number: 9295
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human blood
Conditionnement
tube of 5 μg 85121708-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85121708-1VL
Ethnicité
Not specified
Sexe
not specified
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
Description de la lignée cellulaire
Profil d'ADN
B: 52
HLA DRB1: 1502
HLA DRB5: 102
HLA DQB1: 6011
Profil sérologique
HLA B: 52
Bw4/bw6: 4
HLA Dw: 12
HLA DR: 2
HLA DQ: 1
HLA DP: 4
Milieu de culture
Procédure de repiquage