EL4.BU.OU6
85121301, mouse blood, Lymphoblast
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
EL4.BU.OU6, 85121301
Source biologique
mouse blood
Conditionnement
tube of 5 μg 85121301-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85121301-1VL
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Not specified
Morphologie
Lymphoblast
Produits
Interleukin 2 (IL-2), Interleukin 4 (IL-4), Thy-1.2
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Milieu de culture
Procédure de repiquage