OKT8
Reactivity: Anti-CD8, human, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 85112802
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Mouse x Mouse Hybridoma
Conditionnement
tube of 5 μg 85112802-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85112802-1VL
ImmunoDon
CAF1 mouse spleen
Myélome
P3X63Ag8
Réactivité
Anti-CD8, human
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Isotype
IgG2a
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Immunogène
Milieu de culture
Procédure de repiquage