94A1
85062503, Application: Fusion partner
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Mouse x Bovine Heterohybridoma
ImmunoDon
Jersey calf lymph node
Myélome
94A1 (mouse x bovine heteromyeloma)
Réactivité
Application: Fusion partner
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Immunogène
Application
Milieu de culture
Procédure de repiquage