PLC/PRF/5
85061113, human liver, epithelial
Synonyme(s) :
Alexander cell line
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
PLC/PRF/5, from human liver, 85061113
Source biologique
human liver
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Not specified
Morphologie
epithelial
Produits
Hepatitis B Surface Antigen (HBSAg)
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Description de la lignée cellulaire
Profil d'ADN
Amelogenin: X
CSF1PO: 10
D13S317: 11,12
D16S539: 13
D5S818: 12
D7S820: 9,11
THO1: 7,8
TPOX: 8
vWA: 15,16
Milieu de culture
Procédure de repiquage