MKL-1
09111801, human skin. Loose floating aggregates with irregular outline and no central necrosis.
Synonyme(s) :
MKL1 Cells
About This Item
Produits recommandés
product name
MKL-1, from human skin, 09111801
Source biologique
human skin
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Hyperdiploid
Morphologie
Loosely packed floating aggregates with irregular outline and no central necrosis
Produits
MKL-1 is positive for CM2B4/MCV T AE1/AE2, CK20, EMA, CAM5.2, NSE and TTF-1. MKL-1 is negative for CK7, chromagen, synaptophysin, neurofilament, LCA, vimentin and CD99.
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
metastasis
Conditions d'expédition
dry ice
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Profil d'ADN
Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 11,12
D13S317: 8,11
D16S539: 10,12
D5S818: 11,12
D7S820: 8,11
THO1: 9,9.3
TPOX: 8
vWA: 16,18
Milieu de culture
Procédure de repiquage