Mero-84
9100107, human lung, Mixed epithelial and spindle shaped
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Mero-84, 09100107
Source biologique
human lung
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Number of chromosomes 38/76
Morphologie
Mixed epithelial and spindle shaped
Produits
Epithelial membrane antigen (EMA)
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Profil d'ADN
CSF1PO: 10,11
D13S317: 8,12
D16S539: 9
D5S818: 11
D7S820: 9,11
THO1: 9
TPOX: 9,11
vWA: 14,17
Milieu de culture
Procédure de repiquage