COV413A
7071905, human ovary (metastasis), Polygonal & fusiform
Synonyme(s) :
COV 413A Cells
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
COV413A, 07071905
Source biologique
human ovary (metastasis)
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Not specified
Morphologie
Polygonal & fusiform
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
metastasis
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Milieu de culture
Procédure de repiquage