C9616
Anti-Cytochrome c antibody produced in sheep
~0.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-CYC
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
sheep
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 15 kDa
Espèces réactives
rabbit, rat, human, canine
Concentration
~0.5 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 20-40 μg/mL using human heart tissue
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human MCF-7 cells
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using whole extracts of MCF−7, Jurkat, Rat−1, MDCK cells and extract of rat kidney or rat heart
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CYCS(54205)
rat ... Cycs(25309)
Description générale
Immunogène
Application
- immunocytochemistry
- immunostaining
- immunoblotting
- immunohistochemistry
Actions biochimiques/physiologiques
Description de la cible
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable