C9396
Z-Gly-Gly-Arg 7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride
protease substrate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Solubilité
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C1=C(O2)C=C(NC([C@H](CCCNC(N)=N)NC(CNC(CNC(OCC3=CC=CC=C3)=O)=O)=O)=O)C=C1)=CC2=O.Cl
InChI
1S/C28H33N7O7.ClH/c1-17-12-25(38)42-22-13-19(9-10-20(17)22)34-26(39)21(8-5-11-31-27(29)30)35-24(37)15-32-23(36)14-33-28(40)41-16-18-6-3-2-4-7-18;/h2-4,6-7,9-10,12-13,21H,5,8,11,14-16H2,1H3,(H,32,36)(H,33,40)(H,34,39)(H,35,37)(H4,29,30,31);1H/t21-;/m0./s1
Clé InChI
AYMJBLVMUDFWTM-BOXHHOBZSA-N
Conditionnement
Substrats
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable