C8739
Cyclin-Dependent Kinase 5 human
recombinant, expressed in E. coli BL21, 50-100 units/μg protein
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in E. coli BL21
Niveau de qualité
Forme
solution
Activité spécifique
50-100 units/μg protein
Conditionnement
vial of 300 units
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable