Principaux documents
C8480
Sigma-Aldrich
D-erythro-Ceramine C8
98% (TLC), solid
Synonyme(s) :
N-Octyl-D-sphingosine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H53NO2
Poids moléculaire :
411.70
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
98% (TLC)
Forme
solid
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 25 mg/mL
ethanol: 25 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](CO)NCCCCCCCC
InChI
1S/C26H53NO2/c1-3-5-7-9-11-12-13-14-15-16-17-18-20-22-26(29)25(24-28)27-23-21-19-10-8-6-4-2/h20,22,25-29H,3-19,21,23-24H2,1-2H3/b22-20+/t25-,26+/m0/s1
Clé InChI
CSRGRGSMEUKQSD-XQAXIDAFSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Inert to ceramidases; induces peak DNA fragmentation in 6 hrs; induces apoptosis in U937 cells.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
N Karasavvas et al.
European journal of biochemistry, 236(2), 729-737 (1996-03-01)
We investigated the ability of N-octanoyl-sphingosine (C8-Cer) stereoisomers, N-octanoyl-DL-erythro-dihydrosphingosine (DL-e-DHC8-Cer), and a new ceramide derivative, N-octyl-D-erythro-sphingosine (D-e-C8-Ceramine), to induce apoptosis in U937 cells. We found the C8-Cer stereoisomers to be stereospecific with the D- and L-threo stereoisomers being severalfold more