C7706
Monoclonal Anti-VSV Glycoprotein−Cy3™ antibody produced in mouse
clone P5D4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-VSV Glycoprotein
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
CY3 conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
P5D4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Technique(s)
direct immunofluorescence: 1:10,000 using COS-7 cells transfected with a VSV-G tagged vinculin construct
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- in studies applying
- microinjection of antibody
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
- immunoelectron microscopy.
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable