Key Documents
C702000
Sigma-Aldrich
DMT-rC(tac)-CPG
pore size 1000 Å, 20-30 μmol/g
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.51
Pureté
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
Dimension de pores
1000 Å
Capacité
≥98 % coupling capacity (Coupling Efficiency)
Température de stockage
−20°C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable