Principaux documents
C6719
Sigma-Aldrich
Huile de croton
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Source biologique
plant (Croton tiglium L)
Niveau de qualité
Forme
viscous liquid
Densité
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Type de lipide
oils
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Catégories apparentées
Description générale
L′huile de croton est extraite de Croton tiglium L. Elle est composée d′acide crotonoléique, d′acide crotonique, d′alcool crotonylique, de diester d′alcool crotonylique et de triester d′alcool crotonylique. L′huile de croton agit comme stimulant pour l′inflammation cutanée et mucosale. Elle est liée à la dermite de contact allergique et au carcinome de la peau. L′huile de croton agit comme agent de peeling chimique.
L′huile de croton est un liquide visqueux toxique extrait des semences de Croton tiglium. Sa couleur est jaune pâle à marron et elle est transparente. L′huile de croton a une forte propriété irritante et est utilisée avec le phénol dans certains peelings chimiques. Elle possède également une activité de promotion tumorale.
Application
L′huile de croton a été utilisée pour induire une inflammation cutanée aiguë.
L′huile de croton a été utilisée pour induire une inflammation dans l′oreille de souris.
Autres remarques
Huile essentielle riche en glycérides d′acides gras saturés et en esters de phorbol.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
165.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
74 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Gabriella Coruzzi et al.
Experimental dermatology, 21(1), 32-37 (2011-12-14)
The effects of the histamine H(4) receptor antagonist JNJ7777120 were evaluated in a model of acute skin inflammation induced by local application of croton oil. The influence of strain on the effect of JNJ7777120 was investigated in four different mouse
Effects of Haruan (Channa striatus) Based Cream on Acute Inflammation in Croton Oil Induced Mice Ear Edema Model
Abedi S, et al.
Research Journal of Biological Sciences, 7(4), 181-187 (2012)
Bang-Tian Chen et al.
Oxidative medicine and cellular longevity, 2012, 537923-537923 (2012-08-18)
While beneficial health properties of tea leaves have been extensively studied, less attention is paid to the flowers of tea. In this study, the anti-inflammatory effects of hot water extract of tea (Camellia sinensis) flowers were investigated. Pharmacological studies found
Aldair de França-Neto et al.
Natural product communications, 7(10), 1397-1400 (2012-11-20)
Croton argyrophylloides Muell. Arg. is widely used in Brazilian folk medicine to treat diabetes and venereal diseases. This study examined the acute toxicity and cytotoxicity of the essential oil of C. argyrophylloides (EOCA). In addition, vascular effects of the EOCA
Sulaiman Hamizah et al.
Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP, 13(6), 2533-2539 (2012-09-04)
Annona muricata L (Annonaceae), commonly known as soursop has a long, rich history in herbal medicine with a lengthy recorded indigenous use. It had also been found to be a promising new anti-tumor agent in numerous in vitro studies. The