C6039
Cell Freezing Medium-Glycerol 1×
sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Cell Cryopreservation Solution, Freezing Medium for Cells
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
sterile-filtered
Niveau de qualité
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Composants
L-glutamine: no
NaHCO3: no
HEPES: no
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable