C5617
Anti-CHIP antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Carboxyl terminus of hsc70-interacting protein
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 35 kDa (also non-specific band at ~85 kDa)
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL using using COS-1 cells overexpressing the human gene
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... STUB1(10273)
Description générale
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Anticorps
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable