C4238
CNS-1102
>98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
Aptiganel hydrochloride, Cerestat, N-(3-Ethylphenyl)-N-methyl-N’-1-naphthalenylguanidine hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Essai
>98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
white
Solubilité
H2O: soluble 17 mg/mL
DMSO: soluble 20 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl[H].CCc1cccc(c1)N(C)C(=N)Nc2cccc3ccccc23
InChI
1S/C20H21N3.ClH/c1-3-15-8-6-11-17(14-15)23(2)20(21)22-19-13-7-10-16-9-4-5-12-18(16)19;/h4-14H,3H2,1-2H3,(H2,21,22);1H
Clé InChI
CKAKVKWRMCAYJD-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable