Key Documents
C30300-HH
Sigma-Aldrich
DMT-dC(ac)-CPG
pore size 500 Å, 30-40 μmol/g
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Niveau de qualité
Type
for DNA synthesis
Gamme de produits
Proligo Reagents
Pureté
≥95.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
Conditionnement
pkg of 1 × 1 g C303001-01
pkg of 1 × 10 g C303010-01
Dimension de pores
500 Å
Capacité
≥99.0 % (Coupling Efficiency)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
Température de stockage
−20°C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable