C267
Monoclonal Anti-μ-Calpain (Domain II) antibody produced in mouse
clone 2H2A7C2, ascites fluid
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2H2A7C2, monoclonal
Poids mol.
antigen 80 kDa
Espèces réactives
pig, rat, bovine, human
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 1:25
western blot: 1:1,000
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... CAPN1(823)
rat ... Capn1(29153)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Quantitative and qualitative western blotting to validate knockdown by esiRNA. Sigma-Aldrich.com