C1985
Anti-Clathrin Light Chain antibody, Mouse monoclonal
clone CON.1, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-LCB
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
CON.1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 25-36 kDa (doublet)
Espèces réactives
human, bovine, mouse, yeast, rat
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using whole rat brain homogenate
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CLTA(1211) , CLTB(1212)
mouse ... Clta(12757) , Cltb(74325)
rat ... Clta(83800) , Cltb(116561)
Description générale
Immunogène
Application
- Immunocytochemistry
- Immunoprecipitation
- Microarrary
- Western blotting at a concentration of 1-2μg/mL using whole rat brain homogenate
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable