C167
Sous-unité B de la toxine cholérique
solid
Synonyme(s) :
CTB
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Niveau de qualité
Poids mol.
~12 kDa
Couleur
white
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCOc1ccccc1C(=O)Nc2ccc(Cl)c(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C16H13ClF3NO2/c1-2-23-14-6-4-3-5-11(14)15(22)21-10-7-8-13(17)12(9-10)16(18,19)20/h3-9H,2H2,1H3,(H,21,22)
Clé InChI
YDXZSNHARVUYNM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Attention
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable