C-12978
Human Mesenchymal Stem Cells (hMSC)
Derived from adipose tissue, 500,000 proliferating cells
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human adipose tissue
Conditionnement
pkg of 500,000 cells
Morphologie
(stromal)
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Description générale
Origine de la lignée cellulaire
Application
Qualité
Avertissement
Procédure de repiquage
Autres remarques
Produits recommandés
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Articles
Frequently asked questions about mesenchymal stem cells including MSC derivation, expansion, differentiation and allogenic stem cell therapy.
Protocoles
Information about mesenchyme, specifically mesenchymal stem cell procotols. Step-by-step cell culture protocols for mesenchymal stem cell (MSC) isolation, expansion and differentiation.