BMSIPS205020
Benchmark OS-20L Overhead Stirrer
AC/DC input 120 V
Synonyme(s) :
overhead electric stirrer, digital overhead stirrer
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific IPS2050-20
Paramètres
30-2200 rpm speed
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- LCD control panel
- Includes complete stand assembly
- Compact and quiet
- Digital accuracy and convenience