BAF409410000
Bel-Art® Conway Diffusion Cell
O.D. 83 mm, pack of 3 ea
Synonyme(s) :
Conway diffuser, Obrink modification, diffusion analysis of blood, microdiffusion analysis
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
pack of 3 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F40941-0000
D.E.
83 mm
Prof. centrale × diam.
4 mm × 35 mm
Chambre, profondeur × diam.
10 mm × 60 mm
Description générale
Assay CO2, Ammonia or alcohol levels in blood or serum using the diffusion method
Caractéristiques et avantages
- Obrink modification of the Conway Diffusion Cell
- Transparent polypropylene cover
- Autoclavable