B9270
Blue Trisacryl® M
aqueous ethanol suspension, 40-80 μm
Synonyme(s) :
Blue Trisacryl®
About This Item
Produits recommandés
Forme
aqueous ethanol suspension
Niveau de qualité
Matrice
beaded macroporous copolymer of N-tris(hydroxymethyl)methylacrylamide
Espaceur de matrice
6 atoms
Taille des particules
40-80 μm
Capacité
≥10 mg/mL binding capacity (human serum albumin)
Température de stockage
2-8°C
Application
Forme physique
Informations légales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
176.0 °F
Point d'éclair (°C)
80 °C