AXYTGL200FT37R
Gel cutting tips
flat, racked, O.D. 0.37 mm, size 200 μL, pkg of 2x200tips/cs
Synonyme(s) :
pipet tips
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc TGL-200FT-37-R
Corning
Conditionnement
pkg of 2x200tips/cs
D.E.
0.37 mm
Taille
200 μL
Volume
200 μL
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
AXYTGL200FT37R |