AXYMTXF1250CRS
Matrix pipette filter tips, 1250 μL, racked, sterile
pkg of 3x1152tips/cs
Synonyme(s) :
1250 μL Filter Tips, Filter Tips for Pipetting, Matrix Pipette Tips
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
sterile
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc MTXF-1250-C-R-S
Corning
Conditionnement
pkg of 3x1152tips/cs
Capacité
1250 μL
Volume
1250 μL