AV32557
Anti-GFI1 (AB2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-Growth factor independent 1 transcription repressor, Anti-ZNF163
About This Item
Conjugué
unconjugated
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
45 kDa
Espèces réactives
pig, bovine, rat, human
Concentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GFI1(2672)
Description générale
Rabbit Anti-GFI1 (AB1) antibody recognizes human, mouse, rat, and canine GFI1.
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Séquence
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable