ADF346381-EP
Adapter for Eppendorf® F-34-6-38 Rotor
holds 4 x 1.5 - 2 mL reaction vessels, pack of 2 ea
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
round bottom
Caractéristiques
for use with lid
holds 4 x 1.5 - 2 mL reaction vessels
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022637215 (NA)
Paramètres
15,300 × g max. RCF (at 11,000 rpm for 5804/5804 R/5810)
Technique(s)
centrifugation: suitable
Diamètre
11 mm
Compatibilité
for use with Rotor F-34-6-38
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
EP022637215-2EA | 4061835085316 |