Principaux documents
ADAPA481252-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-81 Rotor
holds 25 x 2.6–5 mL round-bottom tubes, for 500 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Matériaux
flat bottom
Caractéristiques
for use with aerosol-tight lid
holds 25 x 2.6–5 mL round-bottom tubes
with rubber mat
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022638700 (NA)
Paramètres
3,000 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Hauteur
118 mm
Diamètre
13 mm
Compatibilité
for use with 500 mL rectangular bucket
Catégories apparentées
Description générale
Adapters to fit various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf rotor A-4-81.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG